5-Chloropicolinonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C3023-5G C3023-25G
TCIAC3023-5GEA 419 DKK
TCIAC3023-5G TCIAC3023-25G
5-Chloropicolinonitrile ≥98.0% (by GC)
5-Chloropicolinonitrile
Formel: C6H3ClN2
Kogepunkt: 110°C
MDL Number: MFCD03788835
CAS-nummer: 89809-64-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C