4H-Cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C3021-200MG
C3021-1G
TCIAC3021-200MGEA
468
DKK
TCIAC3021-200MG
TCIAC3021-1G
4H-Cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene ≥97.0% (by GC)
4H-Cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene
Formel:
C₉H₆S₂ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD20133900 CAS-nummer: 389-58-2 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 71.0 to 75.0 deg-C |