Cyclopentanecarbaldehyde ≥90.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Stabilization:
stabiliseret med hydroquinon
C3019-1ML
C3019-5ML
TCIAC3019-1MLEA
271
DKK
TCIAC3019-1ML
TCIAC3019-5ML
Cyclopentanecarbaldehyde ≥90.0% (by GC) stabilised
Cyclopentanecarbaldehyde
Formel:
C₆H₁₀O Kogepunkt: 40°C Flammepunkt: 28°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00060798 CAS-nummer: 872-53-7 EINECS: 212-829-7 UN nummer: 1989 ADR: 3,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |