2-Chloro-N-methylacetamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C3014-5G C3014-25G
TCIAC3014-5GEA 419 DKK
TCIAC3014-5G TCIAC3014-25G
2-Chloro-N-methylacetamide ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-N-methylacetamide
Formel: C₃H₆ClNO
Kogepunkt: 116°C
MDL Number: MFCD00018913
CAS-nummer: 96-30-0
EINECS: 202-497-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C