2-Chlor-N,N-dimethylacetamid 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C3011-25G C3011-5G
TCIAC3011-25GEA 690 DKK
TCIAC3011-25G TCIAC3011-5G
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid 97,0 GC_ASSAY_METHOD
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid
Formel: C₄H₈ClNO
Molekylvægt: 121.57 g/mol
Kogepunkt: 100°C
Smeltepunkt: 18°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039360
CAS-nummer: 2675-89-0
EINECS: 220-224-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %