5-Chlorquinolin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C2997-1G C2997-5G
TCIAC2997-1GEA 427 DKK
TCIAC2997-1G TCIAC2997-5G
5-Chlorquinolin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Chlorquinolin
Formel: C₉H₆ClN
Kogepunkt: 263°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00239413
CAS-nummer: 635-27-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %