2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-3-hydroxybenzotrifluoride, 1-Chlor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol
C2947-5G C2947-25G
TCIAC2947-5GEA 263 DKK
TCIAC2947-5G TCIAC2947-25G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol ≥98.0% (by GC)
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O
Molekylvægt: 196.56 g/mol
Kogepunkt: 88°C
Massefylde: 1.459
Flammepunkt: 46°C
MDL Number: MFCD00019995
CAS-nummer: 40889-91-6
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %