6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C2857-1G C2857-5G
TCIAC2857-1GEA 386 DKK
TCIAC2857-1G TCIAC2857-5G
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole ≥98.0% (by GC)
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole
Formel: C₁₂H₁₂ClN
MDL Number: MFCD00541331
CAS-nummer: 36684-65-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C