2-Cyano-N,N-diethylacetamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C2822-5G C2822-25G
TCIAC2822-5GEA 312 DKK
TCIAC2822-5G TCIAC2822-25G
2-Cyano-N,N-diethylacetamide ≥98.0% (by GC)
2-Cyano-N,N-diethylacetamide
Formel: C₇H₁₂N₂O
Kogepunkt: 114°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01332383
CAS-nummer: 26391-06-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %