4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylisocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylisocyanate, 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
C2778-5G C2778-25G
TCIAC2778-5GEA 485 DKK
TCIAC2778-5G TCIAC2778-25G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylisocyanat ≥98.0% (by GC)
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylisocyanat
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Molekylvægt: 221.57 g/mol
Kogepunkt: 92°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013874
CAS-nummer: 327-78-6
UN nummer: 2206
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C