(2-Chlorphenyl)acetylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-2-ethynylbenzene
C2750-1G C2750-5G
TCIAC2750-1GEA 222 DKK
TCIAC2750-1G TCIAC2750-5G
(2-Chlorphenyl)acetylen ≥98.0% (by GC)
(2-Chlorphenyl)acetylen
Formel: C₈H₅Cl
Kogepunkt: 72°C
Flammepunkt: 70°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00269951
CAS-nummer: 873-31-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %