2-Chloro-1,4-naphthoquinone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C2721-5G C2721-25G
TCIAC2721-5GEA 813 DKK
TCIAC2721-5G TCIAC2721-25G
2-Chloro-1,4-naphthoquinone ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-1,4-naphthoquinone
Formel: C₁₀H₅ClO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00029187
CAS-nummer: 1010-60-2
EINECS: 213-776-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C