2-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2-Chloro-4-fluorobenzoylchloride
C2697-5G C2697-25G
TCIAC2697-5GEA 263 DKK
TCIAC2697-5G TCIAC2697-25G
2-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Chlor-4-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Kogepunkt: 95°C
Flammepunkt: 107°C
MDL Number: MFCD00084954
CAS-nummer: 21900-54-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %