3-Cyano-6-isopropylchromone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Cyano-6-isopropylchromone, 6-Isopropyl-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile, 6-Isopropyl-4-oxo-4H-chromene-3-carbonitrile, 6-Isopropylchromone-3-carbonitrile
C2661-1G C2661-5G
TCIAC2661-1GEA 419 DKK
TCIAC2661-1G TCIAC2661-5G
3-Cyano-6-isopropylchromone ≥98.0% (by GC)
3-Cyano-6-isopropylchromone
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD00191961
CAS-nummer: 50743-32-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C