4-Chlorbenzoylacetonitril 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chlorophenacylcyanide, 3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
C2582-5G C2582-25G
TCIAC2582-5GEA 2190 DKK
TCIAC2582-5G TCIAC2582-25G
4-Chlorbenzoylacetonitril 98,0 GC_ASSAY_METHOD
4-Chlorbenzoylacetonitril
Formel: C₉H₆ClNO
Molekylvægt: 179.61
Smeltepunkt: 128°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051625
CAS-nummer: 4640-66-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %