3-Chlorbenzoylacetonitril 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3'-Chloro-2-cyanoacetophenone, (3-Chlorobenzoyl)acetonitrile, 3-(3-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
C2581-1G
C2581-5G
TCIAC2581-1GEA
197
DKK
TCIAC2581-1G
TCIAC2581-5G
3-Chlorbenzoylacetonitril 97,0 GC_ASSAY_METHOD
3-Chlorbenzoylacetonitril
Formel:
C₉H₆ClNO Molekylvægt: 179.61 Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00067891 CAS-nummer: 21667-62-9 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 80.0 to 84.0 deg-C |