Corannulene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C2572-100MG C2572-20MG
TCIAC2572-100MGEA 5390 DKK
TCIAC2572-100MG TCIAC2572-20MG
Corannulene ≥97.0% (by GC)
Corannulene
Formel: C₂₀H₁₀
Smeltepunkt: 269°C
MDL Number: MFCD22124717
CAS-nummer: 5821-51-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %