2-Chlor-4-trifluormethylpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C2568-1G C2568-5G
TCIAC2568-1GEA 247 DKK
TCIAC2568-1G TCIAC2568-5G
2-Chlor-4-trifluormethylpyridin ≥98.0% (by GC)
2-Chlor-4-trifluormethylpyridin
Formel: C₆H₃ClF₃N
Molekylvægt: 181.54 g/mol
Kogepunkt: 147°C
Smeltepunkt: -1
Flammepunkt: 40°C
MDL Number: MFCD00042224
CAS-nummer: 81565-18-6
UN nummer: 1992
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %