4-Chlorophenyl chloroformate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C2545-5G C2545-1G
TCIAC2545-5GEA 542 DKK
TCIAC2545-5G TCIAC2545-1G
4-Chlorophenyl chloroformate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Chlorophenyl chloroformate
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Kogepunkt: 102°C
Flammepunkt: 103°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000638
CAS-nummer: 7693-45-0
UN nummer: 3277
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %