3-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Chloro-3,3-dimethoxypropane
C2458-25G
C2458-5G
TCIAC2458-25GEA
1470
DKK
TCIAC2458-25G
TCIAC2458-5G
3-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal ≥93.0% (by GC)
3-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal
Formel:
C₅H₁₁ClO₂ Kogepunkt: 45°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD16038653 CAS-nummer: 35502-06-8 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |