8-Aminocaprylsyre 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
226830010 226830050
ACRO226830010EA 407 DKK
ACRO226830010 ACRO226830050
8-Aminocaprylsyre 99+%
8-Aminocaprylsyre
Formel: C₈H₁₇NO₂
Kogepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 194…196 °C
Massefylde: 1,221 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008245
CAS-nummer: 1002-57-9
EINECS: 213-687-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %