cis-1,3-Cyclohexanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C2322-1G C2322-5G
TCIAC2322-1GEA 4810 DKK
TCIAC2322-1G TCIAC2322-5G
cis-1,3-Cyclohexanediol ≥98.0% (by GC)
cis-1,3-Cyclohexanediol
Formel: C₆H₁₂O₂
Kogepunkt: 125°C
CAS-nummer: 823-18-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C