2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
C2272-25G
C2272-5G
TCIAC2272-25GEA
1150
DKK
TCIAC2272-25G
TCIAC2272-5G
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide
Formel:
C₄H₈ClNO₂ Kogepunkt: 95°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00134232 CAS-nummer: 67442-07-3 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 37.0 to 41.0 deg-C |