Chlorothiazide ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulphonamide 1,1-Dioxide
C2259-25G C2259-5G
TCIAC2259-25GEA 632 DKK
TCIAC2259-25G TCIAC2259-5G
Chlorothiazide ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Chlorothiazide
Formel: C₇H₆ClN₃O₄S₂
Smeltepunkt: 348°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00058576
CAS-nummer: 58-94-6
EINECS: 200-404-9
Merck Index: 14,02168
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %