Cefazolin sodium salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Sodium (6R,7R)-7-(2-(1H-tetrazol-1-yl)acetamido)-3-(((5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
C2242-25G C2242-5G
TCIAC2242-25GEA 1470 DKK
TCIAC2242-25G TCIAC2242-5G
Cefazolin sodium salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cefazolin sodium salt
Formel: C₁₄H₁₄N₈NaO₄S₃
Molekylvægt: 476.48 g/mol
Smeltepunkt: 190°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00056883
CAS-nummer: 27164-46-1
EINECS: 248-278-4
Merck Index: 14,01917
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -24.0 deg (C=10, H2O)