2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine, 3-((Bis(diisopropylamino)phosphino)oxy)propanenitrile
C2228-1G C2228-5G
TCIAC2228-1GEA 288 DKK
TCIAC2228-1G TCIAC2228-5G
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite
Formel: C₁₅H₃₂N₃OP
Molekylvægt: 301.41 g/mol
Flammepunkt: 60°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00012213
CAS-nummer: 102691-36-1
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %