Cæsiumcarbonat ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C2160-25G C2160-100G
TCIAC2160-25GEA 288 DKK
TCIAC2160-25G TCIAC2160-100G
Cæsiumcarbonat ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cæsiumcarbonat
Formel: Cs₂CO₃
MDL Number: MFCD00010957
CAS-nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 14,02010
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %