5-Chloro-2,3-difluoropyridine ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C2113-25G C2113-5G
TCIAC2113-25GEA 780 DKK
TCIAC2113-25G TCIAC2113-5G
5-Chloro-2,3-difluoropyridine ≥93.0% (by GC)
5-Chloro-2,3-difluoropyridine
Formel: C5H2ClF2N
MDL Number: MFCD04039314
CAS-nummer: 89402-43-7
EINECS: 410-090-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %