4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C1882-25G C1882-5G
TCIAC1882-25GEA 1830 DKK
TCIAC1882-25G TCIAC1882-5G
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one ≥94.0% (by GC)
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Formel: C₅H₅ClO₃
Molekylvægt: 148.55 g/mol
Kogepunkt: 93°C
Flammepunkt: 129°C
MDL Number: MFCD07787494
CAS-nummer: 80841-78-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %