4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-2-oxo-1,3-dioxolane, Chloroethylene Carbonate
C1858-25G C1858-5G
TCIAC1858-25GEA 1880 DKK
TCIAC1858-25G TCIAC1858-5G
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one ≥95.0% (by GC)
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
Formel: C₃H₃ClO₃
Kogepunkt: 123°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005383
CAS-nummer: 3967-54-2
EINECS: 223-583-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %