Iota carrageenan
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C1805-25G C1805-500G
TCIAC1805-25GEA 132 DKK
TCIAC1805-25G TCIAC1805-500G
Iota carrageenan
Iota carrageenan
MDL Number: MFCD00151512
CAS-nummer: 9062-07-1
EINECS: 232-949-3
Merck Index: 14,01858
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Drying loss max. 12.0 %
Viscosity 5.0 to 20.0 m Pa-s (0.3 %, H2O, 25 deg-C)
Ash Content max. 40.0 %