Ceric ammonium molybdate opløsning (contains H₂SO₄) stain, til TLC
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C1794-500ML C1794-100ML
TCIAC1794-500MLEA 1150 DKK
TCIAC1794-500ML TCIAC1794-100ML
Ceric ammonium molybdate opløsning (contains H₂SO₄) stain, til TLC
Ceric ammonium molybdate
MDL Number: MFCD06797081
UN nummer: 3264
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to Amber clear liquid
Functionality test (TLC) A blue spot appears on 4-Methoxyphenol
Sensitiveness A blue spot appears on 4-Methoxyphenol