1-Chloroethylisopropyl carbonate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Carbonic Acid 1-Chloroethyl Isopropyl Ester, 1-Chloroethyl isopropyl carbonate
C1787-25G C1787-250G
TCIAC1787-25GEA 206 DKK
TCIAC1787-25G TCIAC1787-250G
1-Chloroethylisopropyl carbonate ≥98.0% (by GC)
1-Chloroethylisopropyl carbonate
Formel: C₆H₁₁ClO₃
Kogepunkt: 70°C
MDL Number: MFCD04038100
CAS-nummer: 98298-66-9
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %