1-Chloroethylcyclohexyl carbonate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C1786-25G C1786-250G
TCIAC1786-25GEA 189 DKK
TCIAC1786-25G TCIAC1786-250G
1-Chloroethylcyclohexyl carbonate ≥98.0% (by GC)
1-Chloroethylcyclohexyl carbonate
Formel: C₉H₁₅ClO₃
Flammepunkt: 84°C
MDL Number: MFCD04038149
CAS-nummer: 99464-83-2
EINECS: 444-950-8
UN nummer: 1760
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %