Cycloheptanone oxime ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C1543-25G C1543-5G
TCIAC1543-25GEA 1650 DKK
TCIAC1543-25G TCIAC1543-5G
Cycloheptanone oxime ≥98.0% (by GC)
Cycloheptanone oxime
Formel: C₇H₁₃NO
Kogepunkt: 152°C
MDL Number: MFCD00046508
CAS-nummer: 2158-31-8
Merck Index: 14,02722
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %