2,2-Dimethylcyclopropyl cyanide 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Cyano-2,2-dimethylcyclopropane, 2,2-Dimethylcyclopropanecarbonitrile
C1524-1G C1524-5G
TCIAC1524-1GEA 1260 DKK
TCIAC1524-1G TCIAC1524-5G
2,2-Dimethylcyclopropyl cyanide 97,0 GC_ASSAY_METHOD
2,2-Dimethylcyclopropyl cyanide
Formel: C₆H₉N
Molekylvægt: 95.15 g/mol
MDL Number: MFCD01321153
CAS-nummer: 5722-11-2
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %