1-Chloro-2-methylpentane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C1476-25G C1476-5G
TCIAC1476-25GEA 1790 DKK
TCIAC1476-25G TCIAC1476-5G
1-Chloro-2-methylpentane ≥98.0% (by GC)
1-Chloro-2-methylpentane
Formel: C₆H₁₃Cl
Kogepunkt: 120°C
MDL Number: MFCD00053236
CAS-nummer: 14753-05-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %