Ethephon(2-chloroethylphosphonic acid) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Chloroethylphosphonic acid, Ethephon, (2-Chloroethyl)phosphonic acid
C1456-1G
C1456-5G
TCIAC1456-1GEA
714
DKK
TCIAC1456-1G
TCIAC1456-5G
Ethephon(2-chloroethylphosphonic acid) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ethephon(2-chloroethylphosphonic acid)
Formel:
C₂H₆ClO₃P Kogepunkt: 265°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00002142 CAS-nummer: 16672-87-0 EINECS: 240-718-3 UN nummer: 2923 ADR: 8 II Merck Index: 14,03732 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 73.0 to 78.0 deg-C |