(1S,2S)-(-)-1,2-Cyclohexanediamine-D-tartrate 98,0 Titrimetric
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
(1S)-trans-1,2-Diaminocyclohexane D-Tartrate, (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine (2S,3S)-2,3-dihydroxysuccinate
C1450-25G
C1450-5G
TCIAC1450-25GEA
657
DKK
TCIAC1450-25G
TCIAC1450-5G
(1S,2S)-(-)-1,2-Cyclohexanediamine-D-tartrate 98,0 Titrimetric
(1S,2S)-(-)-1,2-Cyclohexanediamine-D-tartrate
Formel:
C₆H₁₄N₂ Molekylvægt: 264.28 g/mol |
MDL Number:
MFCD00191980 CAS-nummer: 67333-70-4 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -11.0 to -16.0 deg (C=2.5, H2O) |