(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate 98,0 Titrimetric
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate, (1R)-trans-1,2-Diaminocyclohexane L-Tartrate
C1449-25G C1449-5G
TCIAC1449-25GEA 304 DKK
TCIAC1449-25G TCIAC1449-5G
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate 98,0 Titrimetric
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate
Formel: C₆H₁₄N₂
Molekylvægt: 264.28 g/mol
MDL Number: MFCD00191979
CAS-nummer: 39961-95-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +13.0 deg (C=2.5, H2O)