2-Chloroethyl chloromethyl ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Chloromethoxy)ethyl Chloride
C1405-25G C1405-5G
TCIAC1405-25GEA 1060 DKK
TCIAC1405-25G TCIAC1405-5G
2-Chloroethyl chloromethyl ether ≥98.0% (by GC)
2-Chloroethyl chloromethyl ether
Formel: C₃H₆Cl₂O
Kogepunkt: 147°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00191406
CAS-nummer: 1462-33-5
UN nummer: 2929
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %