2-Ethylhexyl cyanoacetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C1384-25ML C1384-500ML
TCIAC1384-25MLEA 214 DKK
TCIAC1384-25ML TCIAC1384-500ML
2-Ethylhexyl cyanoacetate ≥98.0% (by GC)
2-Ethylhexyl cyanoacetate
Formel: C₁₁H₁₉NO₂
MDL Number: MFCD00019843
CAS-nummer: 13361-34-7
EINECS: 236-425-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %