Methyl-4-chloro-2-methylbutyrate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-2-methylbutyric Acid Methyl Ester
C1319-25G C1319-5G
TCIAC1319-25GEA 1140 DKK
TCIAC1319-25G TCIAC1319-5G
Methyl-4-chloro-2-methylbutyrate ≥98.0% (by GC)
Methyl-4-chloro-2-methylbutyrate
Formel: C₆H₁₁ClO₂
Kogepunkt: 81°C
MDL Number: MFCD00198001
CAS-nummer: 13888-03-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %