2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C1279-25G C1279-5G C1279-1G
TCIAC1279-25GEA 2240 DKK
TCIAC1279-25G TCIAC1279-5G TCIAC1279-1G
2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran ≥95.0% (by GC)
2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran
Formel: C₉H₁₇ClO₂
Molekylvægt: 192.68 g/mol
Kogepunkt: 131°C
MDL Number: MFCD00142812
CAS-nummer: 41302-05-0
EINECS: 255-305-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b30d6a2516c5c3de4fb9660520508bd72154afe8&vid=b30d6a2516c5c3de4fb9660520508bd72154afe8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %