2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloro-2-(methoxymethoxy)-1-propene
C1198-5G C1198-1G
TCIAC1198-5GEA 1700 DKK
TCIAC1198-5G TCIAC1198-1G
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene ≥96.0% (by GC)
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene
Formel: C₅H₉ClO₂
Molekylvægt: 136.58 g/mol
Kogepunkt: 63°C
MDL Number: MFCD00130115
CAS-nummer: 105104-40-3
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %