sec-Butyl crotonate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C1184-25ML C1184-250ML
TCIAC1184-25MLEA 394 DKK
TCIAC1184-25ML TCIAC1184-250ML
sec-Butyl crotonate ≥97.0% (by GC)
sec-Butyl crotonate
Formel: C₈H₁₄O₂
Kogepunkt: 166°C
MDL Number: MFCD00059054
CAS-nummer: 10371-45-6
UN nummer: 3272
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %