Isopropyl crotonate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C1183-25ML C1183-500ML
TCIAC1183-25MLEA 435 DKK
TCIAC1183-25ML TCIAC1183-500ML
Isopropyl crotonate ≥98.0% (by GC)
Isopropyl crotonate
Formel: C₇H₁₂O₂
Kogepunkt: 147°C
MDL Number: MFCD00059053
CAS-nummer: 6284-46-4
UN nummer: 3272
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %