1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
C0963-25ML
C0963-500ML
TCIAC0963-25MLEA
140
DKK
TCIAC0963-25ML
TCIAC0963-500ML
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone ≥99.0% (by GC)
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
Formel:
C₁₀H₁₇NO Kogepunkt: 154°C Flammepunkt: 141°C |
MDL Number:
MFCD00003191 CAS-nummer: 6837-24-7 EINECS: 229-919-7 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Orange to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |