2-Methoxyethyl chloroformate ≥93.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0928-25ML C0928-5ML
TCIAC0928-25MLEA 1070 DKK
TCIAC0928-25ML TCIAC0928-5ML
2-Methoxyethyl chloroformate ≥93.0% (by GC, titration analysis)
2-Methoxyethyl chloroformate
Formel: C₄H₇ClO₃
Kogepunkt: 59°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00058932
CAS-nummer: 628-12-6
EINECS: 211-026-9
UN nummer: 2742
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34b3e1e808da5451c75f5d09730bfb3a26087793&vid=34b3e1e808da5451c75f5d09730bfb3a26087793&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 93.0 %