4-Cyano-1-cyclohexene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0837-25ML C0837-5ML
TCIAC0837-25MLEA 1620 DKK
TCIAC0837-25ML TCIAC0837-5ML
4-Cyano-1-cyclohexene ≥98.0% (by GC)
4-Cyano-1-cyclohexene
Formel: C₇H₉N
Kogepunkt: 60°C
Flammepunkt: 66°C
MDL Number: MFCD00013778
CAS-nummer: 100-45-8
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3eb891c96ffb2be7349b425bda1e7c3d91ae6b0a&vid=3eb891c96ffb2be7349b425bda1e7c3d91ae6b0a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %